Learn More
DEET, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323031 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323031 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC12100000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyltoluamide (DEET)
CAS 134-62-3
Noms d’analytes ou de composants Diethyltoluamide (DEET)
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H17 N O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzamide, N,N-diethyl-3-methyl-, m-Toluamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, 3-Methyl-N,N-diethylbenzamide, AI 3-22542, Amincene C 140, Amincene C-EM, Amway Hour Guard, Autan, Bepper DET, Cutter Unscented, DEET, DET, DET (insect repellent), DETA, Delphene, Detamide, Dieltamid, Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, ENT 20218, ENT 22542, Finish MIT, Flypel, M-Det, Metadelfene, Metadelphene, N,N-Diethyl-3-methylbenzoylamide, N,N-Diethyl-m-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-tolylamide, N,N-Diethyl-meta-toluamide, NSC 33840, Naugatuck DET, Off, Off! Skintastic, Repper DET, Repudin-Special, Sawyer Control Release Formula, Sawyer Controlled-Release, Ultra 30, Ultrathon, Vaseline Mosquito Repellent, m-DETA, m-Delphene, m-Toluic acid diethylamide
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
Nom IUPAC N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 191,131 g/mol