Learn More
Defactinib, MedChemExpress
Code produit. 16467787
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16467787
Marque: Medchem Express HY12289
MedChemExpress Defactinib (VS-6063; PF-04554878) is a novel FAK inhibitor with potential antiangiogenic and antineoplastic activities.
Defactinib (VS-6063
Spécification
Nom chimique ou matériau Defactinib
CAS 1073154-85-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H21F3N8O3S
Quantité 5 mg
Synonyme VS-6063 PF-04554878
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (97.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 510.49
Poids de la formule 510.49
Pourcentage de pureté 98.41%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.