Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 3000 - I-D33 (UE)
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modèle:
D33XW150B1L2
D33XW150B1L5
D33XW150B1X2
D33XW150B1X5
D33XW15B1R1
D33XW15B1R5
D33XW300B1V3
D33XW300B1X2
D33XW300B1X5
D33XW30B1R1
D33XW30B1R5
D33XW600B1V3
D33XW60B1L2
D33XW60B1L5
D33XW60B1R1
D33XW60B1R5
Précision affichage:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensions (L x l x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
- En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
- Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
- L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
- Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
- Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 100 heures avec batterie rechargeable |
| Type de batterie | Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse) |
| Type de connexion | RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet |
| Structure | Indicateur en acier inox, plateforme en acier inox 304, cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants |
| Capacité | 60 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 355 x 305 mm |
| Précision affichage | 10 g |
| Modèle | D33XW60B1R5 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation |
| Afficher plus |