Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 3000 - I-D33 (UE), certifiée
Code produit. 17555845 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modèle:
D33XW150B1L2EU
D33XW150B1L5EU
D33XW150B1X2EU
D33XW150B1X5EU
D33XW15B1R1EU
D33XW15B1R5EU
D33XW300B1V3EU
D33XW300B1X2EU
D33XW300B1X5EU
D33XW30B1R1EU
D33XW30B1R5EU
D33XW600B1V3EU
D33XW60B1L2EU
D33XW60B1L5EU
D33XW60B1R1EU
D33XW60B1R5EU
Précision affichage:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensions (L x l x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17555845
Marque: OHAUS™ 30685265
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances pour applications industrielles de base
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme en acier inox 304, d’un cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre et d’une cellule de charge en aluminium.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox et d’un support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable
Type de batterie Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
Type de connexion RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
Structure Indicateur en acier inox, plateforme en acier inox 304, cadre tubulaire en acier avec revêtement en poudre, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 60 kg
Type d’affichage Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore
Dimensions (L x l) de la plateforme 550 x 420 mm
Précision affichage 20 g
Modèle D33XW60B1L2EU
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Modes de pesée Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
Dimensions (L x l x H) 686 x 420 x 922 mm
Poids (métrique) 18,1 kg