Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse économique avec lavage à grande eau Defender 3000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
D32XW150BL
D32XW30VR-EU
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Beskrivning
La gamme de balances de paillasse OHAUS série Defender 3000 est idéale pour les applications de pesée générales et de comptage simples dans les zones de production, de conditionnement, d’entrepôt, d’inventaire, d’expédition et de réception. La balance série Defender 3000 est dotée d’une conception de base à cadre tubulaire simple et robuste et présente des indicateurs avec touches tactiles, un affichage LCD rétro-éclairé, une batterie rechargeable intégrée et des fonctions de montage flexibles.
Specifikationer
Specifikationer
| Interface d’automatisation | RS232C bidirectionnel |
| Autonomie de la batterie | 58 heures d’utilisation avec batterie rechargeable |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide scellée interne, rechargeable, 58 heures de fonctionnement à charge complète |
| Étalonnage | 5 kg/lb à 100 % |
| Certifications/Conformité | EN60950, EN61326, FCC, CE. |
| Type de connexion | RS232 (inclus) |
| Structure | Indicateur IP65 en acier inox avec couvercle avant à charnière et trous de montage pour anneaux de levage, colonne et support mural en acier inox, plateforme en acier inox 304 avec bâti tubulaire en acier, cellule de charge en acier inox IP67 |
| Capacité | 30 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD avec rétroéclairage à LED blanche et contraste élevé |
| Précision affichage | 5,000000 g |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering