Learn More
OHAUS™ Washdown Defender™ 3000- balance de paillasse I-D33 (UE), certifiée
Code produit. p-7224392 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modèle:
D33XW150C1L7EU
D33XW150C1X7EU
D33XW15C1R6EU
D33XW300C1X7EU
D33XW30C1R6EU
D33XW60C1L7EU
D33XW60C1R6EU
Précision affichage:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensions (L x l x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17595815
Marque: OHAUS™ 30685134
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances pour paillasse en acier inox pour applications industrielles de lavage de base
  • Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
  • En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
  • Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme et d’un cadre en acier inox 304, d’un capteur de charge IP67.
  • L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox 304 protégé contre le lavage IP66 avec support de montage.
  • Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
  • Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 100 heures avec batterie rechargeable
Type de batterie Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse)
Type de connexion RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet
Structure Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP66 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 15 kg
Type d’affichage Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore
Dimensions (L x l) de la plateforme 355 x 305 mm
Précision affichage 5 g
Modèle D33XW15C1R6EU
Type de protection IP66
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation
Modes de pesée Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation.
Dimensions (L x l x H) 491 x 305 x 569 mm
Poids (métrique) 12,4 kg