Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW RTV
Code produit. 15908515 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
D52XW150RTDV3-EU
D52XW150RTDV3-M
D52XW300RTDV3-EU
D52XW300RTDV3-M
D52XW600RTDV3-EU
D52XW600RTDV3-M
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15908515
Marque: OHAUS™ 30444816
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 20 heures avec batterie rechargeable
Type de connexion Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel
Structure Indicateur (TD52XW) en acier inox, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants
Capacité 300,00 kg, 600,00 kg
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels
Précision affichage 20,000000 g, 50,000000 g
Modèle D52XW600RTDV3-EU
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +40°C
Modes de pesée Personnalisé, gramme, kilogramme, tonnes métriques, once, livre, livre:once, tonne
Dimensions (L x l x H) 963 x 600 x 1234 mm
Poids (métrique) 48,000 kg