Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse à profil bas Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW QX
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
D52XW150RQDX5-EU
D52XW150RQDX5-M
D52XW60RQDX5-EU
D52XW60RQDX5-M
Conditionnement:
1 unité
Description
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 20 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel |
| Structure | Indicateur (TD52XW) en acier inox, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants |
| Capacité | 30,00 kg, 60,00 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels |
| Précision affichage | 10,000000 g, 20,000000 g |
| Modèle | D52XW60RQDX5-M |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Modes de pesée | Gramme, kilogramme, tonnes métriques |
| Dimensions (L x l x H) | 722 x 500 x 122 mm |
| Afficher plus |