Learn More
OHAUS™ Base Defender™ 5000 série W
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
15,00 kg
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modèle:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Conditionnement:
1 unité
Description
- La base série W est dotée d’une plateforme en acier inox, d’un cadre et d’une cellule de charge IP67 pour résister à des environnements industriels difficiles
- Les bases Defender 5000 sont équipées d’un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52) pour accélérer l’installation.
- Les bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesurement Canada
- Ces bases sont également dotées de l’homologation de types OIML et CE ; elles sont donc idéales pour un usage commercial légal.
Spécification
Spécification
| Structure | Plateforme en acier inox grade 304, cadre en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants, indicateur de niveau |
| Capacité | 15,00 kg |
| Précision affichage | 1,000000 g |
| Modèle | D15WQR |
| Type de protection | IP 67 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Dimensions (L x l x H) | 338 x 305 x 99 mm |
| Poids (métrique) | 6,040 kg |