missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Degrasyn, MedChemExpress

Code produit. p-200098928
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16491767

Marque: Medchem Express HY13264

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Degrasyn (WP1130) is a cell-permeable deubiquitinase (DUB) inhibitor, directly inhibiting DUB activity of USP9x, USP5, USP14, and UCH37. Degrasyn has been shown to downregulate the antiapoptotic proteins Bcr-Abl and JAK2.

Degrasyn (WP1130) is a cell-permeable deubiquitinase (DUB) inhibitor, directly inhibiting DUB activity of USP9x, USP5, USP14, and UCH37. Degrasyn has been shown to downregulate the antiapoptotic proteins Bcr-Abl and JAK2.

Spécification

Nom chimique ou matériau Degrasyn
CAS 856243-80-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18BrN3O
Quantité 50 mg
Synonyme WP1130
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (260.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=CC(/C=C(C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCC)=O)\C#N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 384.27
Poids de la formule 384.27
Pourcentage de pureté 93.56%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis