Learn More
Sartorius™ Ensembles de tampons nutritifs pour milieux déshydratés
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Entérocoques ; Diamètre : 50 mm
Description
Membrane et milieu de culture pour distributeur e motion
• Reproductibilité des résultats
• Stockage et manipulation aisés
• Nouveaux kits pour utilisation sur distributeur de membranes E-motion. Contient:
• 100 membranes en emballage individuel à dérouler sur distributeur
• 100 Nutrient Pad Set (NPS) en boîte de Petri (10 x 10 packs aluminium)
• Kit 50mm
• Reproductibilité des résultats
• Stockage et manipulation aisés
• Nouveaux kits pour utilisation sur distributeur de membranes E-motion. Contient:
• 100 membranes en emballage individuel à dérouler sur distributeur
• 100 Nutrient Pad Set (NPS) en boîte de Petri (10 x 10 packs aluminium)
• Kit 50mm
Spécification
Spécification
| Détecte | Entérocoques |
| Type de produit | Ensembles de tampons de milieux nutritifs déshydratés |
| Couleur de la grille | Vert foncé |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Espèces | Entérocoques |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X100 KIT NPS AZIDE 0,45µM 50MM
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose