Learn More
Acide déhydroacétique 1000 μg/mL dans l'acétate d'éthyle, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321724 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321724 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12114000EA1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydroacetic Acid
CAS 520-45-6
Noms d’analytes ou de composants Dehydroacetic Acid
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C8 H8 O4
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
SMILES CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C
Nom IUPAC 3-acétyl-6-méthylpyran-2,4-dione
Solvent or Matrix Acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 168,0423 g/mol