Learn More
(+)-déhydroisoandrostérone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736108 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
Code produit. 10103400
Marque: Thermo Scientific Acros 154980025
Demander un format en vrac ou personnalisé
La (+)-déhydroisoandrostérone, numéro CAS 53-43-0, également connue sous le nom d’androsténolone, est un précurseur d’hormone stéroïde endogène.Il s’agit d’un intermédiaire dans la conversion du cholestérol en androgènes et œstrogènes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La (+)-déhydroisoandrostérone est un précurseur d’hormone stéroïde endogène qui agit comme intermédiaire dans la conversion du cholestérol en androgènes et œstrogènes
Applications
  • Il s’agit d’une hormone stéroïde endogène et naturelle produite en grande partie par les glandes surrénales, mais aussi par les testicules et les ovaires
  • On a décrit que la (+)-déhydroisoandrostérone pourrait jouer un rôle dans la réponse immunitaire et au stress
  • La (+)-déhydroisoandrostérone peut être convertie en testostérone, androstènedione, estradiol et estrone
  • La (+)-déhydroisoandrostérone est dérivée du cholestérol par l’action de deux enzymes du cytochrome P450
  • Elle peut induire des effets biologiques directs et indirects in vivo en modulant le récepteur de GABA-α et des complexes récepteurs N-Méthyle-D-aspartique (NMDA).
  • Elle peut également augmenter la sécrétion d’insuline des cellules β pancréatiques et l’activité anti-glucocorticoïde
  • Il est utile de détecter l’excès d’activité surrénale, car elle est produite presque exclusivement par les glandes surrénales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-43-0
Formule moléculaire C19H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 288.42
Numéro MDL MFCD00003613
Clé InChI FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Synonyme dehydroepiandrosterone, dhea, prasterone, dehydroisoandrosterone, androstenolone, trans-dehydroandrosterone, 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, diandron, diandrone, psicosterone
CID PubChem 5881
ChEBI CHEBI:28689
Nom IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrèn-17-one
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC=C4C3(CCC(C4)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Dehydroisoandrosterone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146.0°C to 151.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Beilstein 08, IV, 994
Merck Index 15, 2875
Rotation spécifique + 12.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and diethyl ether,sparingly soluble in chloroform and petrol. ether
Poids de la formule 288.42
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine