Learn More
Fisherbrand™ Cassettes de déionisation
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Cartouche bleu virant au brun ocre
La cartouche verte devient violette
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Détecte la saturation par changement de couleur
- Connexion directe au réseau d’eau
- Un large choix de cartouches pour répondre à tous les besoins avec un coût réduit
- Sans branchement électrique
- Une construction transparente pour surveiller la saturation de la résine sans mesure auxiliaire
- Les cartouches jetables ne contiennent que de nouvelles résines. Le niveau de performance est constant et garanti
- Lors de la saturation des cartouches de résine, il suffit de les jeter
- Les petites dimensions facilitent l’installation
- Applications : lavage de la vaisselle, remplissage du circuit de refroidissement, préparation de la batterie, de la batterie et de l’antigel du radiateur, développement de photos
Specifikationer
Specifikationer
| Indicateur coloré | Cartouche bleu virant au brun ocre |
| Capacité | Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée |
| Débit | 20 L/h |
| Type de résine | Échangeur d’ions |
| Taille du filtre | 500 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification de l’eau, les applications sensibles |
| À utiliser avec (équipement) | Pour série R3 |
| Pression | 3 bar |
| Quantité | 1 de chaque |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 35°C |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering