Learn More
Eppendorf™ Livraison à l’entrée de l’usine
Code produit. p-7221201
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Livraison de > 100, < 180 kg d’équipement
Livraison de> 180 kg d’équipement
Livraison de< 100 kg d’équipement
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16450124
Marque: Eppendorf™ 2277000009
Livraison à l’entrée de l’usine ou à la première porte du client final
  • Livraison à l’entrée de l’usine
  • Livraison à la première porte du client final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Livraison à l’entrée de l’usine
Service Offering Factory Gate Delivery
À utiliser avec (application) Livraison de< 100 kg d’équipement