Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 40 x 20 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 40 x 20 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
22.50€ - 33.05€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Capacité | Tubes (10 à 18 ml), Tubes (20 mm) |
Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
Positions | 40 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12327629
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
22.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15340390
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
31.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15350390
|
Fisherbrand™
|
Vert |
31.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15360390
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
33.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (20 mm) | |
40 | |
None | |
Non-sterile | |
1 Ea. | |
100 x 252 x 83 mm | |
3.9 in. | |
9.9 in. | |
3.3 in. |
Oui | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Yes, When Empty | |
Tubes à essai de 10 à 18 ml | |
-40°C to +140°C | |
100 mm | |
252 mm | |
83 mm | |
20 mm |