Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 72 x 16 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Specifications
Specifications
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 12 x 6 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Magenta |
| Capacité | Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml) |
| Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
| Positions | 72 |
| Forme | Ouvertures en forme de goutte |
| Étagères | 2 Tiers |
| Empilables | Oui, si vide |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction