Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai Delrin
Code produit. 15519821 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du puits:
13 mm
16 mm
Longueur (métrique):
104,14 mm
127 mm
Largeur (métrique):
104,14 mm
127 mm
Hauteur (métrique):
58,42 mm
68,58 mm
Conditionnement:
8 pièces
Code produit. 15519821
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue sans assemblage nécessaire. Les racks de tubes à essai Fisherbrand™ Delrin sont fabriqués en polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin.
  • Les coordonnées d’index moulées et les zones d’étiquetage plates permettent d’organiser les échantillons
  • Les racks demi-format sont pratiques pour les incubateurs, les hottes filtrantes, les réfrigérateurs et autres espaces restreints
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Array 6 x 6
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Capacité Tubes (5 à 10 ml)
Matériau POM renforcé en fibre de verre
Positions 36
Forme Square
Étagères 3 Tiers
Empilables Yes, When Empty
Stérilité Non-sterile
Quantité 8/boîte
Longueur (métrique) 104,14 mm
Largeur (métrique) 104,14 mm
Hauteur (métrique) 58,42 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Diamètre (métrique) du puits 13 mm