Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai Delrin
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du puits:
13 mm
16 mm
Longueur (métrique):
104,14 mm
127 mm
Largeur (métrique):
104,14 mm
127 mm
Hauteur (métrique):
58,42 mm
68,58 mm
Conditionnement:
8 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Array | 6 x 6 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Capacité | Tubes (5 à 10 ml) |
| Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
| Positions | 36 |
| Forme | Square |
| Étagères | 3 Tiers |
| Empilables | Yes, When Empty |
| Afficher plus |