Learn More
Thermo Scientific Chemicals Delta Sleep-Inducing Peptide
Code produit. p-5384677
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Code produit. 15435599
Marque: Thermo Scientific Chemicals J63334.M^
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de purification HPLC
Nom usuel DSIP
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Poudre
Poids moléculaire 848.81
Type de produit Delta Sleep-Inducing Peptide
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu