Learn More
Impureté C de la Dembrexine EP, Mikromol™
Code produit 30051704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051704 25 mg 25mg
30051031 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051704 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1200.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté C de la Dembrexine EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
Noms d’analytes ou de composants 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H4 Br2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (EP), Dembrexine Imp. C (EP), 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Dembrexine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
Nom IUPAC 3,5-dibro-2-hydroxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 279.91
Quantité 25 mg
Poids de la formule 277,8578 g/mol