Learn More
Chlorhydrate de déméclocycline, LoGiCal
Code produit 30460925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460925 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460925 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0636.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Demeclocycline Hydrochloride
CAS 64-73-3
Noms d’analytes ou de composants Demeclocycline Hydrochloride
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C21 H21 Cl N2 O8 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP), Chlortetracycline Imp. B (EP), Demeclocycline Hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 6-Demethyl-7-chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chloro-6-demethyltetracycline hydrochloride, Clortetrin, Declomycin, Declomycin hydrochloride, Demeclocycline hydrochloride, Demethylchlorotetracycline hydrochloride, Demetraciclina, Detravis, Ledermycin hydrochloride, Meciclin, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity B as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14-,15-,21-;/m0./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Nom IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-chloro-4-(diméthylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tétrahydro-4H-tétracène-2-carboxamide;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 501.31
Quantité 10 mg
Poids de la formule 500,0753 g/mol