Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Dempo
Code produit 15998791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15998791 44 1 paire
15928791 37 1 paire
15938791 38 1 paire
15948791 39 1 paire
15958791 40 1 paire
15968791 41 1 paire
15978791 42 1 paire
15988791 43 1 paire
15908801 45 1 paire
15918801 46 1 paire
15928801 47 1 paire
15938801 48 1 paire
15948801 49 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15998791 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM58384844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.10€
    119.70€ / 1 paires
    Économisez 71.40€
    37% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Sécurité extrême à des températures extrêmes. Botte légère en cuir avec une semelle en caoutchouc double densité-PU, facile à enfiler/enlever. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile repousse les substances et produits chimiques corrosifs, même les li
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Sanitized
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Couleur Noir
Conception Dempo
Matériau de revêtement Languette enrobée d’argent désinfecté Hydro-Tec™
Matériau Cuir
Dimensions 44
Matériau au niveau des orteils Acier