Learn More
Réactif de Denhardt, poudre 50 X, biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Code produit 10192853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10192853 150 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10192853 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP5205
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 26873-85-8
Amber Glass; 150mg
  • Utilisé pour créer une solution de concentré 50X qui peut être diluée pour une utilisation comme agent de blocage dans les techniques d’hybridation d’acides nucléiques
  • Poudre exempte de DNase, de RNase et de protéase pré-mélangée pour votre commodité de faire de 500 ml de solution 50X
  • Élimine la nécessité de peser séparément les ingrédients - il suffit de dissoudre la poudre dans de l’eau pure
  • La solution concentrée 50X peut être diluée pour une utilisation dans des techniques d’hybridation
  • Couramment utilisé comme tampon de blocage pour les membranes de transfert Southern et Northern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance 0.6 to 0.8 AU at 278nm
Nom chimique ou matériau Denhardt's Reagent
Note relative au nom 50X Powder
CAS 26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8
Synonyme Denhardt's Solution
Qualité Biologie moléculaire
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 mg each of bovine serum albumin (BSA), polyvinylpyrrolidone, and Ficoll™400
Conditionnement Verre ambré
Gravité spécifique Report
pH 5 to 7
Quantité 150 mg
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Denhardt`s Reagent 50X Powder 150 mg