Learn More
Norme de densité (25°C) ; certification UKAS ISO/CEI17025 et ISO 17034, densité nominale 1,1233 g/ml (25°C), 500 ml, Paragon Scientific™
Code produit. 16080130
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
16080130 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 16080130 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur DEN2510500ML
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles des méthodes de test ASTM et IP
  • Fourni dans un emballage inviolable avec une durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.