Learn More
Norme de densité, ASTM D 4052 ; ISO 12185 (Valeur nominale : 0,7933 g/ml, 15°C), Paragon Scientific™
Code produit 16010040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16010040 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16010040 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMDEKR
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Les matériaux de référence certifiés pour la densité sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour tester le pétrole et les produits dérivés pour la densité conformément à la norme ASTM D4052 . Les méthodes de test alternati
  • Matériau de référence certifié pour la densité
  • Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
  • Certifié par la méthode Round-robin
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Numéro UN UN 1223
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Certified Reference Material Density Standard, Jet Aviation Fuel (nominal value0.8025g/mL @ 15°C)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosine sweetened
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.