Learn More
Étalons de densité (20°C), Paragon Scientific™
Code produit 13430499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Densité:
0,.8708 g/ml (20°C)
0,6597 g/ml (20°C)
0,7264 g/ml (20°C)
0,7788 g/ml (20°C)
0,8383 g/ml (20°C)
0,8556 g/ml (20°C)
0,9376 g/ml (20°C)
0,9817 g/ml (20°C)
1,0257 g/ml (20°C)
1,0677 g/ml (20°C)
1,1258 g/ml (20°C)
1,1917 g/ml (20°C)
1,2849 g/ml (20°C)
1,6226 g/ml (20°C)
Conditionnement:
60mL
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Densité Conditionnement
13430499 0,9817 g/ml (20°C) 60mL
13480489 0,6597 g/ml (20°C) 60mL
13470489 0,7264 g/ml (20°C) 60mL
13490489 0,7788 g/ml (20°C) 60mL
13400499 0,8383 g/ml (20°C) 60mL
13420499 0,8556 g/ml (20°C) 60mL
13450499 0,.8708 g/ml (20°C) -
13440499 0,9376 g/ml (20°C) 60mL
13460499 1,0257 g/ml (20°C) 60mL
13490499 1,0677 g/ml (20°C) 60mL
13480499 1,1258 g/ml (20°C) 60mL
13400509 1,1917 g/ml (20°C) 60mL
13410509 1,2849 g/ml (20°C) 60mL
13420509 1,6226 g/ml (20°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13430499 Supplier Paragon Scientific Supplier No. DEN2008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    96.04€ / 60mL
    Économisez 32.96€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 20°C
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Specifications
Densité 0,9817 g/ml (20°C)
Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantité 60 mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Density Standard (20 °C)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Valeurs nominales citées