Learn More
Étalons de densité (20°C), Paragon Scientific™
Code produit 13480489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Densité:
0,.8708 g/ml (20°C)
0,6597 g/ml (20°C)
0,7264 g/ml (20°C)
0,7788 g/ml (20°C)
0,8383 g/ml (20°C)
0,8556 g/ml (20°C)
0,9376 g/ml (20°C)
0,9817 g/ml (20°C)
1,0257 g/ml (20°C)
1,0677 g/ml (20°C)
1,1258 g/ml (20°C)
1,1917 g/ml (20°C)
1,2849 g/ml (20°C)
1,6226 g/ml (20°C)
Conditionnement:
60mL
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Densité unitSize
13480489 0,6597 g/ml (20°C) 60mL
13470489 0,7264 g/ml (20°C) 60mL
13490489 0,7788 g/ml (20°C) 60mL
13400499 0,8383 g/ml (20°C) 60mL
13420499 0,8556 g/ml (20°C) 60mL
13450499 0,.8708 g/ml (20°C) -
13440499 0,9376 g/ml (20°C) 60mL
13430499 0,9817 g/ml (20°C) 60mL
13460499 1,0257 g/ml (20°C) 60mL
13490499 1,0677 g/ml (20°C) 60mL
13480499 1,1258 g/ml (20°C) 60mL
13400509 1,1917 g/ml (20°C) 60mL
13410509 1,2849 g/ml (20°C) 60mL
13420509 1,6226 g/ml (20°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 13480489 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur DEN2001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les étalons de densité certifiés Paragon ISO 17025 / ISO 17034 sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d’essai souhaitée dans la plage 20°C
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Densité 0,6597 g/ml (20°C)
Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantité 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DEN20-01
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Valeurs nominales citées