Learn More
Étalons de densité (20°C), Paragon Scientific™
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
- Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
- Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
- Entièrement traçable aux normes internationales.
- Fournis avec couvercles.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Densité | 1,0677 g/ml (20°C) |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Quantité | 60 mL |
Valeurs nominales citées