Learn More
Acide désoxycholique, >99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 17871361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 17871361
Marque: MP Biomedicals 0210149610
Identifiants chimiques
CAS 83-44-3
Formule moléculaire C24H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.58
Numéro MDL MFCD00003673
Clé InChI KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonyme deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
CID PubChem 222528
ChEBI CHEBI:28834
Nom IUPAC Acide (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-diméthyl-hexahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-1-yl]pentanoïque
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxycholic acid
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 10 g
Poids de la formule 392.6
Forme physique Crystalline Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Deoxycholic Acid, free acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-alpha,12-alpha-dihydroxy-5-ß-cholan-24-oic acid