Learn More
asecos™ Box de sécurité PE avec porte battante modèle rayonnage en acier
Code produit. 17816356 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
1 050,00 mm
1 080,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17816356
Marque: asecos™ 40058
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • Bac de rétention intégré
  • Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpalettes ou les chariots élévateurs
  • Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option)
  • Idéal pour le stockage de récipients petites ou moyennes dimensions
  • Rayonnage avec cadre galvanisé et 3 étagères
  • Cimension de rayonnage: L X P (mm): 900 x 800
  • Charge par niveau de stockage: 250 kg
Spécification
Couleur Corps gris, portes bleu
Capacité (impériale) 64.7 gal.
Capacité (métrique) 245 L
Matériau Polyéthylène
Type Disposal Can
Longueur (impériale) 44.88 in.
Longueur (métrique) 1140.00 mm
Largeur (impériale) 44.88 in.
Largeur (métrique) 1140.00 mm
Hauteur (impériale) 81.10 in.
Hauteur (métrique) 2060.00 mm
Profondeur (impériale) 41.34 in.
Profondeur (métrique) 1 050,00 mm
Poids (impériale) 264.55 lb.
Poids (métrique) 120 kg