Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Code produit. 15589475
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
22 mL
60 ml
125 à 190 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Type de produit:
Cuve à échantillon
Flacon
Flacon de conditionnement
Flacon de conditionnement ambré
Flacon à col large
Récipient
Couleur:
Ambré
Clair
Transparent
Nbre par carton:
6
12
24
72
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 pièces
72 pièces
Code produit. 15589475
Marque: Thermo Scientific™ C2002A/PF
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Épargnez sur votre équipement en capital grâce aux instruments en verre dépyrogéné prêts à l’emploi proposés dans de nombreuses tailles et configurations différentes.
Épargnez sur votre équipement en capital grâce aux instruments en verre dépyrogéné prêts à l’emploi proposés dans de nombreuses tailles et configurations différentes.Les récipients en verre dépyrogéné Thermo Scientific™ sont spécialement conçus pour assurer des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 UE/ml pour une utilisation à des fins de stérilisation finale, d’échantillonnage d’eau et de stockage de produits.
  • Le nettoyage et l’emballage sont réalisés dans une salle blanche de classe 100/10
  • Un certificat d’analyse (COA) est fourni avec chaque lot
Recommandé pour :
applications sans endotoxines
Informations de commande :
des récipients avec une certification à faible teneur en particules additionnelle sont disponibles. Thermo Scientific offre également des flacons en verre spécialement conçus pour assurer des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 EU/ml. Contactez votre service client concernant nos services de dépyrogénation exécutés selon notre procédé validé dans notre salle blanche de classe 100. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,625 po
Matériau Verre
Nbre par carton 24
Certifications/Conformité Présentent des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 UE/ml ; Accompagnés d’un certificat d’analyse
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 76,2 mm
Type de produit Flacon de conditionnement ambré
Hauteur (impériale) 3 in
Joint de fermeture PTFE
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 41,28mm