Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Code produit. 16204651
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
22 mL
60 ml
125 à 190 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Type de produit:
Cuve à échantillon
Flacon
Flacon de conditionnement
Flacon de conditionnement ambré
Flacon à col large
Récipient
Couleur:
Ambré
Clair
Transparent
Nbre par carton:
6
12
24
72
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 pièces
72 pièces
Code produit. 16204651
Marque: Thermo Scientific™ 23CTP4/PF
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Épargnez sur votre équipement en capital grâce aux instruments en verre dépyrogéné prêts à l’emploi proposés dans de nombreuses tailles et configurations différentes.
Épargnez sur votre équipement en capital grâce aux instruments en verre dépyrogéné prêts à l’emploi proposés dans de nombreuses tailles et configurations différentes.Les récipients en verre dépyrogéné Thermo Scientific™ sont spécialement conçus pour assurer des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 UE/ml pour une utilisation à des fins de stérilisation finale, d’échantillonnage d’eau et de stockage de produits.
  • Le nettoyage et le conditionnement sont réalisés dans une salle blanche de classe 100/10
  • Un certificat d’analyse (COA) est fourni avec chaque lot
Recommandé dans les domaines suivants :
applications sans endotoxines
Informations de commande :
des récipients avec une certification à faible teneur en particules additionnelle sont disponibles. Thermo Scientific propose également des flacons en verre spécialement conçus pour assurer des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 EU/ml. Contactez votre service client concernant nos services de dépyrogénation exécutés selon notre procédé validé dans notre salle blanche de classe 100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,12 oz, 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,12 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 0,591 po
Matériau Verre
Nbre par carton 72
Certifications/Conformité Présentent des niveaux d’endotoxines inférieurs à 0,06 UE/ml ; Accompagnés d’un certificat d’analyse
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 44,96 mm
Type de produit Flacon
Hauteur (impériale) 1,77 in
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Urée
Taille du bouchon 13 à 425 mm
Diamètre (métrique) 15,01mm