Learn More
Chlorure de déqualinium, Mikromol™
Description
Chlorure de déqualinium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dequalinium chloride |
| CAS | 522-51-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dequalinium chloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C30 H40 N4 . 2 Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Dequalinium chloride, 1,1'-(decane-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylquinolinium) dichloride, 1,1'-Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Quinaldinium, 1,1'-decamethylenebis[4-amino-, dichloride, Quinolinium, 1,1'-(1,10-decanediyl)bis[4-amino-2-methyl-, dichloride, BADQ 10, BAQD 10, Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Decamine, Decamine (pharmaceutical), Decatylen, Dekadin, Dekamiln, Dekamin, Dequacets, Dequadin, Dequadin chloride, Dequafungen, Dequalinium chloride, Dequavagyn, Dequavet, Efisol, Eriosept, Evazol, Fluomycin N, Grocreme, Ivazil, LDN 0096422, Labosept, NSC 166454, Optipect, Oralgol, Phylletten, Polycidine, Rumilet, Sanoral, Sentril, Sorot |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34 |
| Nom IUPAC | 1-[10-(4-amino-2-metilquinolin-1-io-1-il)decil]-2-metilquinolin-1-io-4-amina;dicloruro |
| Afficher plus |