Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Dermasel
Beschreibung
Isolez et identifiez les dermatophytes et autres champignons provenant des cheveux, des ongles ou de grattages cutanés grâce à la gélose sélective Dermasel Thermo Scientific™. Les dermatophytes mis en culture sur la gélose Dermasel présentent une morphologie coloniale caractéristique avec une pigmentation typique. Les macroconidies et microconidies sont typiques de l’espèce lorsqu’elles sont étudiées au microscope pour identification.
Identifiez les mycoses du cuir chevelu, de la peau et des ongles grâce à l’agar Dermasel, formulé pour l’isolement primaire et l’identification des champignons dermatophytes.
- pH neutre qui facilite la prolifération fongique
- Cycloheximide qui inhibe la prolifération des champignons saprophytes, des levures et de la flore bactérienne cutanée
- Identification facilitée par une morphologie coloniale caractéristique, une pigmentation typique, des macroconidies et des microconidies
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Emmons1 a suggéré que les milieux de culture destinés à la croissance de dermatophytes devraient avoir un pH compris entre 6,8 et 7,0 au lieu d’un pH à 5,6 comme il est souvent recommandé. Un pH quasiment neutre est plus efficace pour la croissance de certains champignons et le pH acide utilisé pour inhiber les contaminants bactériens peut être remplacé par des antibiotiques.
L’ajout du supplément sélectif Dermasel au milieu de culture (réf. SR0075E), afin d’obtenir un niveau de cycloheximide de 0,4 g/l et de chloramphénicol de 0,05 g/l, rend le milieu sélectif aux dermatophytes, inhibant la croissance des champignons saprophytes, des levures et de la flore bactérienne cutanée.
Il a été signalé que l’ajout de cycloheximide et d’un agent antibactérien améliore considérablement l’isolement des dermatophytes, surtout lorsque l’inoculum, tel que le crin de cheval, a été fortement contaminé 2,3. Il a été démontré que les staphylocoques, qui peuvent proliférer en l’absence de l’antibiotique, empêchent la croissance in vitro de Trichophyton rubrum. La présence de cycloheximide dans le milieu inhibe la croissance des espèces Trichosporon cutaneum, Candida parasilosis, Candida krusei, Aspergillus, Penicillium, Fusarium et Cephalosporium qui ont été associées à des maladies ongulaires.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Gélose Dermasel |
| Format | Plaque simple de 90 mm |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17,5 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose |
| Quantité | 10 / boîte |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.