Learn More
Deruxtecan, MedChemExpress
Code produit. 16428457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité
16428457 5 mg
16431369 1 mg
16405788 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 16428457 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13631E
MedChemExpress Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a maleimide-GGFG peptide linker, used for synthesizing DS-8201 and U3-1402.
Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a
Spécification
Nom chimique ou matériau Deruxtecan
CAS 1599440-13-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C52H56FN9O13
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 35 mg/mL (33.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=CC1=O)N1CCCCCC(NCC(NCC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(NCC(NCOCC(N[C@@H]3C4=C5C(C(N6C5)=CC([C@](O)(C(OC7)=O)CC)=C7C6=O)=NC8=CC(F)=C(C)C(CC3)=C48)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 1034.05
Poids de la formule 1034.05
Pourcentage de pureté 95.05%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death