Learn More
Désacétyldiltiazem, LoGiCal
Code produit 30462390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462390 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462390 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0068.05
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desacetyldiltiazem
CAS 42399-40-6
Noms d’analytes ou de composants Desacetyldiltiazem
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H24 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. F (EP), Desacetyldiltiazem, Diltiazem Hydrochloride Impurity F, Diltiazem Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
Nom IUPAC (2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyl]-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépin-4-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 372.48
Quantité 10 mg
Poids de la formule 372,1508 g/mol