Learn More
Fisherbrand™ Agent détartrant à base d’acide citrique
Code produit. 15834772
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
5kg
Code produit. 15834772
Marque: Fisherbrand™ LZB 126
Fisherbrand™ L’agent détartrant à base d’acide citrique est un liquide transparent et incolore adapté aux bains-marie.
  • Monohydrate d’acide citrique, acide carbonique de 2-hydroxypropane-1,2,3-tri
  • Liquide incolore transparent
  • Valeur de pH à 25°C : 2,2 (10 g/L), 1,85 (50 g/L)
Spécification
À utiliser avec (application) Détartrage
À utiliser avec (équipement) Bain-marie
Type Agent détartrant à base d’acide citrique
pH À 25°C : 2,2 (10 g/l), 1,85 (50 g/l)
Capacité (métrique) 5 L
compliance-icons
Product Identifier
  • Decalcifier / Descaler - Citric Acid based 5kg Canister
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: citric acid monohydrate