missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deschloroclozapine, MedChemExpress

Code produit. 16473967
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16473967

Marque: Medchem Express HY42110

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Deschloroclozapine, a metabolite of Clozapine, is a highly potent muscarinic DREADDs agonist. Deschloroclozapine binds to DREADD receptor subtypes hM3Dq and hM4Di with Ki of 6.3 and 4.2 nM, respectively. [11C]-Deschloroclozapine is developed as a promising PET tracer for DREADD imaging.

Deschloroclozapine, a metabolite of Clozapine, is a highly potent muscarinic DREADDs agonist. Deschloroclozapine binds to DREADD receptor subtypes hM3Dq and hM4Di with Ki of 6.3 and 4.2 nM, respectively. [11C]-Deschloroclozapine is developed as a promising PET tracer for DREADD imaging.

Spécification

Nom chimique ou matériau Deschloroclozapine
Forme physique Powder
CAS 7-7-1977
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H20N4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (342.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3NC4=CC=CC=C42)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 292.38
Poids de la formule 292.38
Pourcentage de pureté 99.59%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis