Learn More
Dichlorhydrate de déséthylhydroxychloroquine, LoGiCal
Code produit 30459838
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459838 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459838 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0764.02
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
CAS 2732277-18-6
Noms d’analytes ou de composants Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Nom IUPAC 2-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentylamino]éthanol;dichlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 380.74
Quantité 10 mg
Poids de la formule 379.0985 g/mol