Learn More
Dichlorhydrate de déshydroxyéthylopipramol (dichlorhydrate de 5-(3-pipérazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azépine), LoGiCal
Code produit 30458524
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458524 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458524 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0422.01
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
CAS 2727065-82-7
Noms d’analytes ou de composants Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H25 N3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-(3-Piperazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride, Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H25N3.2ClH/c1-3-8-20-18(6-1)10-11-19-7-2-4-9-21(19)24(20)15-5-14-23-16-12-22-13-17-23;;/h1-4,6-11,22H,5,12-17H2;2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.C(CN1CCNCC1)CN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24
Nom IUPAC 11-(3-pipérazin-1-ylpropyl)benzo[b][1]benzazépine;dichlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 392.37
Quantité 10 mg
Poids de la formule 391.1582 g/mol