Learn More
Fisherbrand™ Dessiccateur avec poignée en verre
Code produit. p-7083444 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diamètre (métrique) interne:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diamètre (métrique) externe:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15584635
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté 3.3 SIMAX. Le dessiccateur Fisherbrand avec poignée en verre est conçu pour une variété de travaux sous vide.
  • En verre borosilicaté 3.3 SIMAX
  • Conçu pour une variété de travaux sous vide
  • Utilisé pour la dessiccation d’échantillons, le stockage de matériaux sensibles à l’humidité
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13 130, DIN 12 491
Matériau Verre borosilicaté 3.3 Simax
Type de produit Dessiccateur
Comprend Bouton en verre
Hauteur (métrique) 363 mm
Diamètre (métrique) interne 239 mm
Diamètre (métrique) externe 320 mm