Learn More
Chlorhydrate de désipramine, Lipomed
Description
Chlorhydrate de désipramine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desipramine Hydrochloride |
| CAS | 58-28-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Desipramine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H22 N2 . Cl H |
| Synonyme | Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Imipramine Imp. A (EP), Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazépin-11-yl)-N-méthylpropan-1-amine;chlorhydrate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |