Learn More
Chlorhydrate de désipramine, LoGiCal
Code produit 30462284
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462284 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462284 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0589.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desipramine Hydrochloride
CAS 58-28-6
Noms d’analytes ou de composants Desipramine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H22 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Imipramine Imp. A (EP), Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine monohydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, DMI hydrochloride, Demethylimipramine hydrochloride, Desimipramine-hydrochloride, Desipramine monohydrochloride, Desmethylimipramine chloride, Desmethylimipramine monohydrochloride, Desmethylimipramine-hydrochloride, EX 4355, G 35020, GMI, JB 8181, N-(gamma-Methylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, NSC 114901, Norpramin, Nortrimil, Pertofran, Pertofrane, RMI 9384A, Imipramine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Imipramine Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépin-11-yl)-N-méthylpropan-1-amine;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 302.84
Quantité 10 mg
Poids de la formule 302.155 g/mol