Learn More
Chlorhydrate de desméthylclomipramine, Mikromol™
Code produit 17961496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961496 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961496 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0545.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de desméthylclomipramine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Noms d’analytes ou de composants N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Desmethylclomipramine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 337.29
Quantité 25 mg
Poids de la formule 336,116 g/mol