Learn More
Desméthylclozapine (Norclozapine), LoGiCal
Code produit 30460057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460057 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460057 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0480.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Noms d’analytes ou de composants N-Desmethylclozapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H17 Cl N4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Nom IUPAC 3-chloro-6-pipérazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 312.8
Quantité 10 mg
Poids de la formule 312,1142 g/mol