Learn More
Desméthylsildénafil (1-[[3-(4,7-dihydro-1-méthyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-éthoxyphényl]sulfonyl]pipérazine) 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Description
Desméthylsildénafil (1-[[3-(4,7-dihydro-1-méthyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-éthoxyphényl]sulfonyl]pipérazine) 1,0 mg/ml dans du méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desmethylsildenafil (1-[(3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine) |
| CAS | 139755-82-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Desmethylsildenafil (1-[(3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H28 N6 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]piperazine, Desmethylsildenafil, Sildenafil Citrate Impurity F (EP), Sildenafil Impurity F (EP) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(26(3)25-16)21(28)24-20(23-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-22-10-12-27/h7-8,13,22 H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,23,24,28) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4 |
| Nom IUPAC | 5-(2-éthoxy-5-pipérazin-1-ylsulfonylphényl)-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Afficher plus |