Learn More
Chlorhydrate de desméthyltriflupromazine (chlorhydrate de nortriflupromazine), Mikromol™
Description
Chlorhydrate de desméthyltriflupromazine (chlorhydrate de nortriflupromazine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desmethyltriflupromazine Hydrochloride |
| CAS | 10157-71-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Desmethyltriflupromazine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H17 F3 N2 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N-methyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(methylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), Desmethyltriflupromazine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H17F3N2S.ClH/c1-21-9-4-10-22-13-5-2-3-6-15(13)23-16-8-7-12(11-14(16)22)17(18,19)20;/h2-3,5-8,11,21H,4,9-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | N-metil-3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propan-1-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |