Learn More
Desoximetasone, MedChemExpress
Code produit. 16463427
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16463427
Marque: Medchem Express HY17570
MedChemExpress Desoximetasone(Topicort) is a medication belonging to the family of medications known as topical corticosteroids; is used for the relief of various skin conditions, including rashes.
Desoximetasone(Topicort) is a medication belonging to the family of medications known as topical corticosteroids
Spécification
Nom chimique ou matériau Desoximetasone
CAS 382-67-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H29FO4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.63 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES F[C@@]1([C@]2(C=C3)C)[C@](CCC2=CC3=O)([H])[C@@](C[C@@H](C)[C@@H]4C(CO)=O)([H])[C@]4(C)C[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 376.46
Poids de la formule 376.46
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.