Learn More
Désoxybenzoïne p-toluènesulfonylhydrazone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15450268
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15450268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53447.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La desoxybenzoine p-toluènesulfonylhydrazone est utilisée comme réactif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19816-85-4
Formule moléculaire C21H20N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 364.463
Numéro MDL MFCD06411289
Clé InChI INMYHVHTZKDKDK-DQRAZIAOSA-N
Synonyme desoxybenzoin p-toluenesulfonylhydrazone, n-e-1,2-diphenylethylideneamino-4-methylbenzenesulfonamide, toluene-4-sulfonic acid dibenzyl-alpha-ylidenehydrazone, n'-1z-1,2-diphenylethylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide
CID PubChem 5834443
Nom IUPAC N-[(Z)-1,2-diphényléthylidèneamino]-4-méthylbenzenesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN=C(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Desoxybenzoin p-toluenesulfonylhydrazone
Point de fusion 139°C to 143°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 364.46
Pourcentage de pureté 97%